Merck
G004729
HPLCによるCis-(+/-)-3,3a,8,8a-テトラヒドロ-2H-インデノ[1,2-d]オキサゾール-2-オンエナンチオマーの分析、Astec® (R,R) P-CAP-DP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec (R,R) P-CAP-DP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (35024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; (98:2, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
標準
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)