Merck
463809
Sigma-Aldrich
Holmium(III) oxalate hydrate
≥99.99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H2O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
90.03 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352302
アッセイ
≥99.99%
mp
>350 °C (lit.)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)