Merck
463396
Sigma-Aldrich
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
97%
別名:
Methyl L-pyroglutamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO3
CAS番号:
分子量:
143.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D +10.5°, c = 1 in ethanol
屈折率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
90 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI Key
HQGPKMSGXAUKHT-BYPYZUCNSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
463396-BULK:
463396-5G:
463396-VAR:
試験成績書(COA)