Merck
462756
Sigma-Aldrich
(+)-N-Benzoylglutamic acid
synthetic, 97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CCH2CH2CH(NHCOC6H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
251.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]22/D +12°, c = 5 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
130-135 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)CC[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H13NO5/c14-10(15)7-6-9(12(17)18)13-11(16)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,13,16)(H,14,15)(H,17,18)/t9-/m1/s1
InChI Key
LPJXPACOXRZCCP-SECBINFHSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
462756-1G:
462756-VAR:
462756-10G:
462756-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Webber Wei-Po Lai et al.
Water research, 112, 157-166 (2017-02-06)
Bicarbonate anion (HCO
Ming-Hao Hsu et al.
Journal of hazardous materials, 373, 468-475 (2019-04-03)
Methotrexate, a chemotherapeutic agent, was found to undergo self-sensitized photodegradation in aqueous environments. As the initial concentration increased, methotrexate was able to enhance its own direct photolysis reaction not only in DI but also in natural waters. The methotrexate degradation