Merck
462470
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-α-アミノ-γ-ブチロラクトン 塩酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
137.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]23/D +28°, c = 1 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
220-224 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.N[C@@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1
InChI Key
XBKCXPRYTLOQKS-AENDTGMFSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
462470-VAR:
462470-5G:
462470-1G:
462470-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)