Merck
462306
Sigma-Aldrich
Lithium pentamethylcyclopentadienide
別名:
(1,2,3,4,5-Pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl)lithium, 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadienyllithium, Lithium 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienide, Lithium pentamethylcyclopentadiene, Pentamethylcyclopentadienyllithium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15Li
CAS番号:
分子量:
142.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
反応適合性
reagent type: ligand
mp
>230 °C (lit.)
SMILES記法
[Li].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.Li.H/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h1-5H3;;
InChI Key
BYQDFKHYKXKKFK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • パラジウム触媒によるクロスカップリング反応における触媒塩基
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
462306-5G:
462306-25G:
462306-BULK:
462306-1G:
462306-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)