Merck
462241
Sigma-Aldrich
Potassium pentamethylcyclopentadienide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15K
CAS番号:
分子量:
174.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
>230 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].Cc1c(C)c(C)[c-](C)c1C
InChI
1S/C10H15.K/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h1-5H3;
InChI Key
XJLFQRRHDGCZLZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の合成の反応物質です。
  • 低および高原子価ウラン化学の出発物質
  • ヘテロ金属イッテルビウム-アルカリ-金属ボラタベンゼン錯体
  • 二価および三価イッテルビウムのサンドイッチ錯体
  • 水素化ホウ素サマリウム(II)
  • ハーフサンドイッチスカンジウム錯体
  • 希土類金属錯体
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Pyr. Sol. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
462241-5G:
462241-BULK:
462241-VAR:
462241-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)