Merck
462187
Sigma-Aldrich
1,3-Diimino-5,6-bis(octyloxy)isoindoline
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H39N3O2
CAS番号:
分子量:
401.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
122-125 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCOc1cc2C(=N)NC(=N)c2cc1OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H39N3O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-28-21-17-19-20(24(26)27-23(19)25)18-22(21)29-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16H2,1-2H3,(H3,25,26,27)
InChI Key
BSEHMIIRKOOGMD-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,3-Diimino-5,6-bis(octyloxy)isoindoline (3-Imino-5,6-dioctoxyisoindol-1-amine) is a heterocyclic building block useful in chemical synthesis studies.
アプリケーション
  • 鋳型縮合反応の反応剤
  • 金属化していないトリアゾールフタロシアニン誘導体の合成における反応剤
  • 第VIA族金属オクタアルコキシメタロフタロシアニンの合成のための反応剤
  • ニッケルおよび亜鉛のフタロシアニナト-トリアゾレヘミポルフィラジナト錯体の調製のための反応剤
  • 非対称置換型のプッシュ‐プルフタロシアニンの調製のための反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
462187-100MG:
462187-VAR:
462187-BULK:
462187-500MG:
試験成績書(COA)