Merck
462055
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionate diacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2CH2C(CH3)2CO2CH2C(CH3)2CH2O2CCH=CH2
CAS番号:
分子量:
312.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
含みます
300 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
密度
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C(C)(C)COC(=O)C=C
その他情報
Contains neopentyl glycol diacrylate, 3-hydroxy-2,2-dimethylpropionic acid, neopentyl glycol and mixed esters of acrylic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)