Merck
461687
Sigma-Aldrich
N,N-Bis[(S)-(−)-1-phenylethyl]phthalamic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-[[C6H5CH(CH3)]2NCO]C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
373.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]22/D −153°, c = 1 in chloroform
mp
100-110 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H](N([C@@H](C)c1ccccc1)C(=O)c2ccccc2C(O)=O)c3ccccc3
InChI
1S/C24H23NO3/c1-17(19-11-5-3-6-12-19)25(18(2)20-13-7-4-8-14-20)23(26)21-15-9-10-16-22(21)24(27)28/h3-18H,1-2H3,(H,27,28)/t17-,18-/m0/s1
InChI Key
NCYIVOVUPRJYNJ-ROUUACIJSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
461687-VAR:
461687-BULK:
461687-1G:
試験成績書(COA)