Merck
460605
Sigma-Aldrich
臭化インジウム(I)
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
別名:
Indium(1+) bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
InBr
CAS番号:
分子量:
194.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.998% trace metals basis
形状
beads
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
粒径
−10 mesh
bp
656 °C (lit.)
mp
220 °C (lit.)
密度
4.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[InH2]
InChI
1S/BrH.In.2H/h1H;;;/q;+1;;/p-1
InChI Key
GMVXLLMXELBKRR-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Leads to the formation of dimeric o-phenyleneindium bromide tetrakis(tetrahydrofuran) adduct, a polyfunctional Lewis acid-Lewis base adduct.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
460605-VAR:
460605-BULK:
460605-5G-PW:
460605-25G-PW:
460605-25G:4548173319469
460605-5G:4548173319476
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gabbai, F.P. et al.
Organometallics, 15, 4119-4119 (1996)