Merck
460575
Sigma-Aldrich
ヨウ化ルテチウム(III)
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
別名:
Lutetium iodide, Lutetium triiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LuI3
CAS番号:
分子量:
555.68
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lutetium
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
5.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[Lu](I)I
InChI
1S/3HI.Lu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
NZOCXFRGADJTKP-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
460575-5G:4548173992174
460575-VAR:
460575-5G-PW:
460575-1G:
460575-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana Santidrián et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(18), 10063-10075 (2020-04-28)
In the present work, the effect of doping on electronic properties in bulk purified and filled arc-discharge single-walled carbon nanotubes samples is studied for the first time by in situ Raman spectroelectrochemical method. A major challenge to turn the potential
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.