Merck
460451
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethyl stearate
technical grade
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)16CO2CH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
328.53
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
グレード
technical grade
bp
149 °C (lit.)
mp
55-57 °C (lit.)
溶解性
hexane and water: insoluble
toluene, ethanol and acetone: soluble
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
アプリケーション
Plasticizer
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)