Merck
460168
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) monooleate
average Mn ~460
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~460
屈折率
n20/D 1.465
bp
>260 °C (lit.)
酸性度指数
3 KOH/g
ヒドロキシル価
90 mg KOH/g
ヨウ素価
3
溶解性
toluene, ethanol and acetone: soluble (dispersible in water)
密度
0.969 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCCO.[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h9-10,21H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI Key
MUHFRORXWCGZGE-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Plasticizer, surfactant.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
460168-250ML:
460168-BULK:
460168-100ML:
460168-VAR:
試験成績書(COA)