Merck
459569
Sigma-Aldrich
4′-メチル-2-ビフェニルカルボニトリル
98%
別名:
2-(4-Methylphenyl)benzonitrile, 2-Cyano-4′-methyl-1,1′-biphenyl, 2-Cyano-4′-methylbiphenyl, 4′-Methyl-2-cyanobiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4C6H4CN
CAS番号:
分子量:
193.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
liquid crystal
mp
49-53 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H11N/c1-11-6-8-12(9-7-11)14-5-3-2-4-13(14)10-15/h2-9H,1H3
InChI Key
ZGQVZLSNEBEHFN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
459569-VAR:
459569-25G:4548173154473
459569-5G:4548173154480
459569-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)