Merck
459054
Sigma-Aldrich
Polyisoprene-graft-maleic acid monomethyl ester
average Mw ~25,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C5H8)x(C11H16O4)y
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
分子量
average Mw ~25,000
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
粘度
26-40 cP, 20 wt. % in toluene(30 °C, Brookfield)(lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
Co-curable plasticizer. Adhesive additive.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)