Merck
458120
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzamide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2CONH2
CAS番号:
分子量:
175.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES記法
NC(=O)c1c(F)ccc(F)c1F
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)