Merck
458023
Sigma-Aldrich
Isodecyl benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO2C10H21
CAS番号:
分子量:
262.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
屈折率
n20/D 1.49 (lit.)
bp
161 °C/5 mmHg (lit.)
密度
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCCCCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C17H26O2/c1-15(2)11-7-4-3-5-10-14-19-17(18)16-12-8-6-9-13-16/h6,8-9,12-13,15H,3-5,7,10-11,14H2,1-2H3
InChI Key
HNDYULRADYGBDU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Plasticizer
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
345.2 - 352.4 °F - closed cup
引火点(℃)
174 - 178 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
458023-500ML:
458023-VAR:
458023-2L:
458023-BULK:
試験成績書(COA)