Merck
457604
Sigma-Aldrich
β-Propiolactone
97%
別名:
3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4O2
CAS番号:
分子量:
72.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
密度
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
InChI Key
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
During storage insolubles may form due to self-polymerization
警告
OSHA-regulated carcinogen - 29 CFR Part 1910.1013
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
158.0 °F - closed cup
引火点(℃)
70 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)