Merck
457280
Sigma-Aldrich
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-bis(methyl carboxylate)
average Mn ~2,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O2CCF2O(CF2CF2O)x(CF2O)yCF2CO2CH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
分子量
average Mn ~2,000
誘電率
3.7, 50 Hz (23 °C)
屈折率
n20/D 1.298 (lit.)
表面張力
225 dyn/cm, 20 °C
粘度
20 cSt(20 °C)(lit.)
酸性度指数
5 meq/kg
溶解性
isopropanol, MEK, and THF: soluble
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(O)(F)F.COC(=O)C(O)(F)F.OC(F)(F)C(O)(F)F
アプリケーション
Topical lubricant.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves