Merck
456748
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(indenyl)zirconium(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H14Cl2Zr
CAS番号:
分子量:
392.43
欧州評議会番号:
00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
mp
239-243 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Zr]Cl.[CH]1[CH][C]2C=CC=C[C]2[CH]1.[CH]3[CH][C]4C=CC=C[C]4[CH]3
アプリケーション
Metallocene cocatalyst for the polymerization of olefins.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)