Merck
455288
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)ベンゾイルクロリド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CF3)COCl
CAS番号:
分子量:
226.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
密度
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(ccc1C(Cl)=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)5-2-1-4(3-6(5)10)8(11,12)13/h1-3H
InChI Key
OOAHPLWBUUTFMV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
177.8 °F - closed cup
引火点(℃)
81 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
455288-5G:
455288-BULK:
455288-VAR:
455288-1G:
試験成績書(COA)