Merck
454311
Sigma-Aldrich
N-Z-Ethylenediamine hydrochloride
95%
別名:
N-Z-1,2-Diaminoethane hydrochloride, Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCONHCH2CH2NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
230.69
Beilstein:
4724532
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
mp
169-172 °C (lit.)
官能基
Cbz
amine
SMILES記法
[H]Cl.NCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C10H14N2O2.ClH/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9;/h1-5H,6-8,11H2,(H,12,13);1H
InChI Key
QMLKQXIAPAAIEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
454311-VAR:
454311-1G:
454311-BULK:
454311-5G:
454311-250MG:
試験成績書(COA)