Merck
454141
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl)phenylphosphine oxide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(FC6H4)2P(O)C6H5
CAS番号:
分子量:
314.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
125-131 °C (lit.)
官能基
phosphine oxide
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)P(=O)(c2ccccc2)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C18H13F2OP/c19-14-6-10-17(11-7-14)22(21,16-4-2-1-3-5-16)18-12-8-15(20)9-13-18/h1-13H
InChI Key
AAYLOGMTTMROGA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • ヒドロホルミル化に用いる触媒
  • 脱塩用塩素耐性ポリマーの合成に用います
  • 燃料電池に応用するポリマー電解質膜の生成に用いる架橋剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
454141-5G:
454141-VAR:
454141-1G:
454141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)