Merck
453870
Sigma-Aldrich
2-ビニルナフタレン
optical grade, 98%
別名:
β-Vinylnaphthalene, (2-Naphthyl)ethene, 2-Ethenylnaphthalene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H7CH=CH2
CAS番号:
分子量:
154.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
optical grade
アッセイ
98%
mp
64-68 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10/c1-2-10-7-8-11-5-3-4-6-12(11)9-10/h2-9H,1H2
InChI Key
KXYAVSFOJVUIHT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
プラスチックシンチレ-タ-、中性子検出器、その他要求が厳しい素子用途に用いられます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
453870-1G:4548174010303
453870-VAR:
453870-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shuliang Yang et al.
Chemistry, an Asian journal, 11(19), 2797-2801 (2016-04-29)
We report an efficient and controllable route to prepare magnetic tubular nanoreactors composed of a mesoporous SiO