Merck
451908
Sigma-Aldrich
ナトリウム水銀アマルガム
beads, ≥99.9% trace metals basis, Na 5 %
別名:
ナトリウムアマルガム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
beads
組成
Na, 5%
反応適合性
reagent type: reductant
SMILES記法
[Na].[Hg]
InChI
1S/Hg.Na
InChI Key
MJGFBOZCAJSGQW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
磁気特性は、例えばナトリウム水銀アマルガムを用いる還元で生成する、[C5Me5V]4(μ-O)6といった、有機金属オキソバナジウムクラスター化合物について研究されました。
以下の用途で使用します。
  • イオン性液体系のナトリウムイオン伝導性ゲルポリマー電解質
  • 炭素質膜の室温合成に用いる脱ハロゲン化剤
  • 重水素減少水の生産に用いるプラント規模の方法
  • ポリエチレングリコール置換アリールアルキルスルホンの脱スルホニル化に対する溶媒効果の研究
選択的にベンジル化されたメチルα-D-グルコピラノシドの合成に用いる触媒
科学捜査分析に用いる官能基化用RDXの還元試薬
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
文書ライブラリにアクセスする
Yuesong Wang et al.
Analytical chemistry, 80(7), 2599-2605 (2008-02-26)
We report new assays of enzymes uroporphyrinogen decarboxylase (UROD) and coproporphyrinogen III oxidase (CPO) in the heme biosynthetic pathway. The assays were developed for use in clinical diagnostics of inherited disorders porphyria cutanea tarda and hereditary coproporphyria, respectively. Electrospray ionization
Abernethy, C.D. et al.
Organometallics, 18, 870-870 (1999)