Merck
451355
Sigma-Aldrich
Yttrium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.9%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
YBr3
CAS番号:
分子量:
328.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
mp
904 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Y](Br)Br
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)