Merck
451312
Sigma-Aldrich
塩化テルビウム(III) 水和物
99.99% trace metals basis
別名:
Terbium trichloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
TbCl3·xH2O
CAS番号:
分子量:
265.28 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: terbium
mp
145-149 °C (lit.)
SMILES記法
O.Cl[Tb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Tb/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
NSQQJKRSNPOIDS-UHFFFAOYSA-K
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
451312-BULK:
451312-25G:
451312-5G:
451312-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)