Merck
449997
Sigma-Aldrich
塩化サマリウム(III)
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
Samarium chloride, Samarium trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SmCl3
CAS番号:
分子量:
256.72
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
beads
反応適合性
reagent type: catalyst
core: samarium
粒径
−10 mesh
mp
686 °C (lit.)
密度
4.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
BHXBZLPMVFUQBQ-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
449997-VAR:
449997-25G:
449997-BULK:
449997-5G:
449997-1G:
449997-5G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Markus Martincic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31662-31669 (2015-11-12)
The endohedral functionalization of carbon nanotubes with both organic and inorganic materials allows the development of tailored functional hybrids whose properties benefit from the synergistic effects of the constituent compounds. Bulk filling of carbon nanotubes (CNTs) results in samples that