Merck
449407
Sigma-Aldrich
2,3,6-トリフルオロベンジルブロミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2CH2Br
CAS番号:
分子量:
225.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5074 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
密度
1.718 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Fc1ccc(F)c(CBr)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-5(9)1-2-6(10)7(4)11/h1-2H,3H2
InChI Key
JPBWEVKHPSNBCE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
449407-1G:
449407-BULK:
449407-VAR:
449407-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)