Merck
448907
Sigma-Aldrich
Methyl-tripropoxysilane
97%
別名:
Methyltripropoxysilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3Si(OCH2CH2CH3)3
CAS番号:
分子量:
220.38
Beilstein:
1749514
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
83 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCO[Si](C)(OCCC)OCCC
InChI
1S/C10H24O3Si/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3/h5-10H2,1-4H3
InChI Key
RJMRIDVWCWSWFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
448907-5ML:
448907-VAR:
448907-BULK:
448907-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)