Merck
448524
Sigma-Aldrich
トリクロロニトロメタン
98%
別名:
クロロピクリン, ニトロトリクロロメタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CNO2
CAS番号:
分子量:
164.38
Beilstein:
1756135
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
密度
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7
InChI Key
LFHISGNCFUNFFM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
同等製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
448524-BULK:
448524-250ML:
448524-1L:
448524-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)