Merck
447447
Sigma-Aldrich
(4S,5R)-(−)-cis-4,5-ジフェニル-2-オキサゾリジノン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO2
CAS番号:
分子量:
239.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]23/D −57±4°, c = 2 in chloroform (or methanol)
mp
227-232 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
O=C1N[C@H]([C@H](O1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO2/c17-15-16-13(11-7-3-1-4-8-11)14(18-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,16,17)/t13-,14+/m0/s1
InChI Key
LTENIVFVXMCOQI-UONOGXRCSA-N
アプリケーション
Michael付加、Diels-Alder反応、シクロプロパン化、アルキル化などの様々な高ジアステレオ選択的反応に用いられる汎用性の高い不斉補助剤です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
447447-1G:
447447-BULK:
447447-VAR:
447447-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Arun K. Ghosh et al.
The Journal of organic chemistry, 61(18), 6175-6182 (1996-09-06)
Sinefungin (1) a nucleoside antibiotic isolated from Streptomyces has been synthesized from D-ribose. Both the C-6 and C-9 stereogenic centers were constructed by efficient asymmetric syntheses. The C-6 amine stereochemistry was set by a highly diastereoselective allylation (>99% de) of
Akiba, T. et al.
Tetrahedron, 50, 3905-3905 (1994)
Davies, I.W. et al.
Tetrahedron Letters, 36, 7619-7619 (1995)
Davies, S.G. Sanganee, H.J.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 671-671 (1995)