Merck
447161
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
99%
別名:
(S)-Glycerol 1-benzyl ether, 1-Benzyl-sn-glycerol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
2415534
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −4.7°, c = 20 in chloroform
bp
261 °C (lit.)
mp
24-26 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m0/s1
InChI Key
LWCIBYRXSHRIAP-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
447161-BULK:
447161-VAR:
447161-250MG:
447161-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)