Merck
44696
Sigma-Aldrich
2-(ジメチルアミノメチル)フェロセン-1-イル-パラジウム(II)クロリドジノルボルニルホスフィン錯体
≥97.0% (C)
別名:
SK-CC02-A, クロロ-2-(ジメチルアミノメチル)-フェロセン-1-イル-(ジノルボルニルホスフィン)パラジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H39ClFeNPPd
CAS番号:
分子量:
606.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (C)
形状
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
~156 °C (dec.)
~156 °C
SMILES記法
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CN(C)C[C]2[CH][CH][CH][C]2[Pd]Cl.[H][C@]34CC[C@]([H])(C3)C(C4)PC5C[C@]6([H])CC[C@@]5([H])C6
InChI
1S/C14H23P.C8H11N.C5H5.ClH.Fe.Pd/c1-3-11-5-9(1)7-13(11)15-14-8-10-2-4-12(14)6-10;1-9(2)7-8-5-3-4-6-8;1-2-4-5-3-1;;;/h9-15H,1-8H2;3-5H,7H2,1-2H3;1-5H;1H;;/q;;;;;+1/p-1/t9-,10+,11+,12-,13?,14?;;;;;
InChI Key
WLPBCKROBGAVNZ-HHYUVNRKSA-M
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
特にBuchwald-Hartwigアミノ化反応に有用なC-N および C-Cカップリング反応の触媒です。 Heckカップリング反応 および 鈴木カップリング反応にも用いることができます。空気中で安定な触媒です。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Palladacyclic catalysts by Bedford's group facilitate coupling reactions with low catalyst loadings and challenging aryl chlorides.