Merck
446610
Sigma-Aldrich
3,4-Dibromohexane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(Br)CH(Br)C2H5
CAS番号:
分子量:
243.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
屈折率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
39 °C/0.8 mmHg (lit.)
密度
1.594 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(Br)C(Br)CC
InChI
1S/C6H12Br2/c1-3-5(7)6(8)4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
VCQBYNRFLHNSKA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
446610-1G:
446610-BULK:
446610-5G:
446610-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cathodic elimination reactions of acyclic vicinal dibromides.
Brown OR, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 5, 955-963 (1984)
Vibrational spectra of centrosymmetric molecules: Part III. meso-3, 4-dibromohexane and meso-2, 3, 4, 5-tetrabromohexane.
Crowder G A.
Journal of Molecular Structure, 131(3), 245-252 (1985)