Merck
445487
Sigma-Aldrich
Ethyl N,N-dimethyloxamate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCOCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
145.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
105-106 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amide
ester
SMILES記法
CCOC(=O)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C6H11NO3/c1-4-10-6(9)5(8)7(2)3/h4H2,1-3H3
InChI Key
HMALWDVRMHVUAW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
445487-VAR:
445487-BULK:
445487-5ML:
445487-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ab initio calculations of the gas-phase elimination kinetics of ethyl oxamate, ethyl oxanilate, and ethyl N, N-dimethyl oxamate.
Mora JR, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 19(8-9), 503-511 (2006)
Kinetics of the homogeneous, unimolecular elimination reactions of ethyl oxamate, ethyl N,N-dimethyloxamate and ethyl oxanilate in the gas phase.
Chacin EV, et al.
Journal of Physical Organic Chemistry, 18(6), 539-545 (2005)