Merck
44493
Sigma-Aldrich
1,3-Bis(3-cyanopropyl)imidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98.0% (HPLC/T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H15F6N5O4S2
CAS番号:
分子量:
483.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC/T)
不純物
≤0.1% water
≤10 mg/kg halogenes (as chloride)
屈折率
n20/D 1.456
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.N#CCCCn1cc[n+](CCCC#N)c1
アプリケーション
Nitrile-functionalized ionic liquid showing superior characteristics in Suzuki and Stille coupling reactions[1].
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
44493:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dongbin Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(48), 15876-15882 (2004-12-02)
A series of relatively low-cost ionic liquids, based on the N-butyronitrile pyridinium cation [C(3)CNpy](+), designed to improve catalyst retention, have been prepared and evaluated in Suzuki and Stille coupling reactions. Depending on the nature of the anion, these salts react