Merck
444707
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
95%
別名:
Diethyl 5-carboxyisophthalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CC6H3(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
266.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
152-154 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)OCC)C(O)=O
InChI
1S/C13H14O6/c1-3-18-12(16)9-5-8(11(14)15)6-10(7-9)13(17)19-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,14,15)
InChI Key
GAVXMTRMXPWCCV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
444707-5G:
444707-1G:
444707-VAR:
444707-BULK:
試験成績書(COA)