Merck
443050
Sigma-Aldrich
N-(tert-ブトキシカルボニル)-2-アミノアセトニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCONHCH2CN
CAS番号:
分子量:
156.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
bp
186 °C (lit.)
mp
53-57 °C (lit.)
官能基
amine
nitrile
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NCC#N
InChI
1S/C7H12N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h5H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI Key
SMZKPZXYDDZDJG-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile is an organic building block.
アプリケーション
N-(tert-Butoxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile may be used for the preparation of N-(tert-butoxycarbonyl)-2-aminoacetamidoxime, by reaction with hydroxylamine hydrochloride.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
443050-5G:4548173151847
443050-VAR:
443050-25G:4548173151830
443050-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A convenient large scale synthesis of N-Boc-ethylenediamine.
Ravikumar VT.
Synthetic Communications, 24(12), 1767-1772 (1994)
Oxadiazolylindazole sodium channel modulators are neuroprotective toward hippocampal neurones.
Clutterbuck LA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(9), 2694-2707 (2009)