Merck
44210
Sigma-Aldrich
tert-ドデシルメルカブタン
technical, ≥97.0% (RT)
別名:
tert-ドデカンチオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C12H25SH
CAS番号:
分子量:
202.40
Beilstein:
1738382
EC Number:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
technical
アッセイ
≥97.0% (RT)
bp
227-248 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 20 °C (lit.)
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
InChI Key
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
異性体の混合物(主にC12)。'テトラプロピレン'とH2Sとの反応により合成されます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)