Merck
441473
Sigma-Aldrich
tert-Butylperoxy isopropyl carbonate solution
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOCO3C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
176.21
UNSPSCコード:
12162002
濃度
75 wt. % in aliphatic hydrocarbons
屈折率
n20/D 1.448
密度
0.87 g/mL at 25 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
441473-BULK:
441473-250ML:
441473-VAR:
441473-1L:
試験成績書(COA)