Merck
44089
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(2-Cl-Z)-PAM resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
別名:
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-L-lysine bound to PAM resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
標識化の程度
~0.6 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
保管温度
2-8°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)