Merck
439835
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-(butylamino)benzoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3NHC6H4CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
221.30
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
bp
220 °C/2 mmHg (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCC
InChI
1S/C13H19NO2/c1-3-5-10-14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)16-4-2/h6-9,14H,3-5,10H2,1-2H3
InChI Key
GTXRSQYDLPYYNW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ethyl 4-(butylamino)benzoate is an ethyl ester of 4-(butylamino)-benzoic acid. It is used in chemical synthesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
439835-5G:
439835-25G:
439835-VAR:
439835-BULK:
試験成績書(COA)