Merck
439762
Sigma-Aldrich
臭化ホルミウム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
Holmium bromide, Holmium tribromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HoBr3
CAS番号:
分子量:
404.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: holmium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
919 °C (lit.)
密度
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Ho](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ho/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
MZNSYJWLQLXLHE-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
439762-5G-PW:
439762-5G:
439762-1G-PW:
439762-VAR:
439762-1G:
439762-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.