Merck
439703
Sigma-Aldrich
臭化プラセオジム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
Praseodymium bromide, Praseodymium tribromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
PrBr3
CAS番号:
分子量:
380.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: praseodymium
SMILES記法
Br[Pr](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Pr/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
PLKCYEBERAEWDR-UHFFFAOYSA-K
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
439703-VAR:
439703-10G:
439703-10G-PW:
439703-BULK:
439703-2G-PW:
439703-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tom Vander Hoogerstraete et al.
International journal of molecular sciences, 14(11), 21353-21377 (2013-10-31)
Several fundamental extraction parameters such as the kinetics and loading were studied for a new type of metal solvent extraction system with ionic liquids. The binary mixture of the ionic liquid betainium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide and water shows thermomorphic behavior with an
資料
レアアース(希土類元素)は、世界中のほとんど全ての人々の生活に影響を及ぼしており、技術先進国の全ての人々と第三世界各国のほぼ全ての人々は、日常生活で希土類を利用しています。数例を挙げるだけでも、我々が車を運転したり(ガソリンは希土類触媒を用いて原油から精製され、触媒転化器は自動車排ガス中の汚染排気物を低減します)、テレビでニュースを見たり(テレビ画面の赤色と縁色)、コミュニケーションをとるために使用している電話やコンピュータ(スピーカーやディスクドライブの永久磁石)などがあります。
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.