Merck
439339
Sigma-Aldrich
1,4-Cyclohexanedimethanol dibenzoate, mixture of cis and trans
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5CO2CH2)2C6H10
CAS番号:
分子量:
352.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
SMILES記法
O=C(OCC1CCC(CC1)COC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
アプリケーション
Flow improvement additive in powder coatings and processing aid in plastics.
Plasticizer for hot melt adhesive systems.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)