Merck
438820
Sigma-Aldrich
3-アセチル-1-(フェニルスルホニル)ピロール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NO3S
CAS番号:
分子量:
249.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
mp
96-99 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccn(c1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-10(14)11-7-8-13(9-11)17(15,16)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,1H3
InChI Key
HTMLKRFQINMFRA-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Acetyl-1-(phenylsulfonyl)pyrrole is a heterocyclic building block.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
438820-1G:
438820-BULK:
438820-VAR:
438820-5G:
試験成績書(COA)