Merck
437921
Sigma-Aldrich
4,4′-(9-フルオレニリデン)ビス(2-フェノキシエタノール)
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H26O4
CAS番号:
分子量:
438.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
117-120 °C (lit.)
SMILES記法
OCCOc1ccc(cc1)C3(c2ccc(OCCO)cc2)c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C29H26O4/c30-17-19-32-23-13-9-21(10-14-23)29(22-11-15-24(16-12-22)33-20-18-31)27-7-3-1-5-25(27)26-6-2-4-8-28(26)29/h1-16,30-31H,17-20H2
InChI Key
NQXNYVAALXGLQT-UHFFFAOYSA-N
詳細
4,4′-(9-Fluorenylidene)bis(2-phenoxyethanol) is an aryldiol.
アプリケーション
4,4′-(9-Fluorenylidene)bis(2-phenoxyethanol) may be used for the following syntheses:
  • poly-(carbotetramethyldisiloxane)s, containing poly[oxy{4,4′-(9-fluorenylidene)bis(2-phenoxyethylene)}oxytetramethyldisiloxane] (a fluorescent aromatic chromophore group)
  • poly[oxy(arylene)oxy(tetramethyldisilylene)]s, containing fluorescent aromatic chromophore groups in the polymer main chain, via melt copolymerization reaction with 1,2-bis(diethylamino)tetramethyldisilane
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
437921-10G:
437921-VAR:
437921-25G:
437921-1G:
437921-BULK:
437921-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and Properties of Poly [oxy (arylene) oxy (tetramethyldisilylene)] s via Melt Copolymerization Reaction.
Jung EA and Park YT.
Bull. Korean Chem. Soc., 34(6), 1637-1642 (2013)
Melt Copolymerization Reactions between 1, 3-Bis (diethylamino) tetramethyldisiloxane and Aryldiol Derivatives.
Jung IK and Park YT.
Bull. Korean Chem. Soc., 32(4), 1303-1309 (2011)