Merck
436399
Sigma-Aldrich
Poly(4-vinylpyridine), cross-linked, methyl chloride quaternary salt
Reillex® HPQ ion-exchange resin
別名:
Reillex® HPQ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
フォーム
beads
組成
water, 55 wt. %
メーカー/製品名
Reillex® HPQ ion-exchange resin
粒径
300-1,000 μm
キャパシティ
3.4 meq/g exchange capacity(dry)
溶解性
water, acids, bases and organic solvents: insoluble
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Anionic ion exchange resin.
法的情報
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)